Tisk…
2-Fluoro-4-methylsulphonylphenol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7486-1G PC7486-250MG PC7486-5G
APOSPC7486-1GEA 1990 CZK
APOSPC7486-1G APOSPC7486-250MG APOSPC7486-5G
2-Fluoro-4-methylsulphonylphenol 95+%
2-Fluoro-4-methylsulphonylphenol
Vzorec: C₇H₇FO₃S
Bod tání: 92…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09264549
CAS číslo: 398456-87-6