3'-(Trifluoromethyl)acetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
m-(Trifluoromethyl)acetophenone, 1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC7480-100G
PC7480-25G
PC7480-500G
APOSPC7480-100GEA
1700
CZK
APOSPC7480-100G
APOSPC7480-25G
APOSPC7480-500G
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone 98%
3'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec:
C₉H₇F₃O MW: 188.15 Bod varu: 198…200 °C Hustota: 1.235 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 79 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000391 CAS číslo: 349-76-8 EINECS: 206-490-4 |