Tisk…
Ethyl-2-bromo-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7478-1G PC7478-5G
APOSPC7478-1GEA 4370 CZK
APOSPC7478-1G APOSPC7478-5G
Ethyl-2-bromo-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-bromo-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Vzorec: C₇H₅BrF₃NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08166749
CAS číslo: 72850-79-4