Tisk…
2-Fluoro-5-methylsulphonyl-3-nitrotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7476-1G PC7476-5G
APOSPC7476-1GEA 4010 CZK
APOSPC7476-1G APOSPC7476-5G
2-Fluoro-5-methylsulphonyl-3-nitrotoluene
2-Fluoro-5-methylsulphonyl-3-nitrotoluene
Vzorec: C₈H₈FNO₄S
MW: 233.22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09264540
CAS číslo: 1000339-67-2