Tisk…
4-(Methylsulphonyl)-3-nitrobenzotrifluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7475-1G PC7475-5G
APOSPC7475-1GEA 2740 CZK
APOSPC7475-1G APOSPC7475-5G
4-(Methylsulphonyl)-3-nitrobenzotrifluoride
4-(Methylsulphonyl)-3-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₈H₆F₃NO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00107523
CAS číslo: 364-48-7