Tisk…
2-Methylsulphonyl-5-trifluoromethylbenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7471-1G PC7471-250MG PC7471-5G
APOSPC7471-1GEA 4140 CZK
APOSPC7471-1G APOSPC7471-250MG APOSPC7471-5G
2-Methylsulphonyl-5-trifluoromethylbenzoic acid
2-Methylsulphonyl-5-trifluoromethylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₄S
Bod tání: 176…178 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09264536
CAS číslo: 1000339-64-9