2'-(Trifluoromethyl)acetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
o-(Trifluoromethyl)acetophenone, 1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC7470-25G
PC7470-5G
APOSPC7470-25GEA
953
CZK
APOSPC7470-25G
APOSPC7470-5G
2'-(Trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec:
C₉H₇F₃O MW: 188,15 g/mol Bod varu: 163…164 °C Bod tání: 15…17 °C Hustota: 1,255 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 84 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000378 CAS číslo: 17408-14-9 EINECS: 241-434-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...