Tisk…
4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7467-1G PC7467-5G
APOSPC7467-1GEA 0 CZK
APOSPC7467-1G APOSPC7467-5G
4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde 98%
4-(Trifluoromethylthio)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₅F₃OS
Bod varu: 219 °C
Bod tání: 29…31 °C
Hustota: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00129191
CAS číslo: 4021-50-5