Tisk…
5-Bromo-2-fluoro-4-methylsulphonyltoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-5-fluoro-4-methylphenyl methyl sulphone
PC7465-1G PC7465-500MG
APOSPC7465-1GEA 10150 CZK
APOSPC7465-1G APOSPC7465-500MG
5-Bromo-2-fluoro-4-methylsulphonyltoluene
5-Bromo-2-fluoro-4-methylsulphonyltoluene
Vzorec: C₈H₈BrFO₂S
Bod tání: 66…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027746
CAS číslo: 942474-79-5