Tisk…
3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7463-25G PC7463-5G
APOSPC7463-25GEA 16800 CZK
APOSPC7463-25G APOSPC7463-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine
Vzorec: C₈H₆F₆N₂
Bod tání: 42…44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631430
CAS číslo: 367-65-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III