Tisk…
2,6-Dimethyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7458-10G PC7458-1G PC7458-5G
APOSPC7458-10GEA 8630 CZK
APOSPC7458-10G APOSPC7458-1G APOSPC7458-5G
2,6-Dimethyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
2,6-Dimethyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
Vzorec: C₁₃H₁₅F₃N₂O₃
Bod tání: 61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02018696
CAS číslo: 405910-36-3