Tisk…
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7457-1G PC7457-5G
APOSPC7457-1GEA 3150 CZK
APOSPC7457-1G APOSPC7457-5G
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₂H₁₁F₃N₂O₄
Bod tání: 99…101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01420274
CAS číslo: 1008859-90-2