Tisk…
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-methylpiperazine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7456-1G PC7456-5G
APOSPC7456-1GEA 3150 CZK
APOSPC7456-1G APOSPC7456-5G
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-methylpiperazine hydrochloride
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-methylpiperazine hydrochloride
Vzorec: C₁₂H₁₅ClF₃N₃O₂
Bod tání: 159…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01446115
CAS číslo: 299426-31-6