Tisk…
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-4-carboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7455-1G PC7455-5G
APOSPC7455-1GEA 3150 CZK
APOSPC7455-1G APOSPC7455-5G
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-4-carboxamide
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-4-carboxamide
Vzorec: C₁₃H₁₄F₃N₃O₃
Bod tání: 177 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01418201
CAS číslo: 329064-15-5