Tisk…
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methylpiperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7454-10G PC7454-1G PC7454-5G
APOSPC7454-10GEA 8630 CZK
APOSPC7454-10G APOSPC7454-1G APOSPC7454-5G
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methylpiperidine
1-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methylpiperidine
Vzorec: C₁₃H₁₅F₃N₂O₂
Bod tání: 38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027734
CAS číslo: 392237-31-9