1-Methyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7447-10G
PC7447-1G
PC7447-5G
APOSPC7447-10GEA
8630
CZK
APOSPC7447-10G
APOSPC7447-1G
APOSPC7447-5G
1-Methyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine hydrochloride
1-Methyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine hydrochloride
Vzorec:
C₁₂H₁₅ClF₃N₃O₂ Bod tání: 200…210 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01208354 CAS číslo: 298703-18-1 |