4-Azepan-1-yl-3-nitrobenzotrifluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
PC7446-10G
PC7446-1G
PC7446-5G
APOSPC7446-10GEA
8630
CZK
APOSPC7446-10G
APOSPC7446-1G
APOSPC7446-5G
4-Azepan-1-yl-3-nitrobenzotrifluoride
4-Azepan-1-yl-3-nitrobenzotrifluoride
Vzorec:
C₁₃H₁₅F₃N₂O₂ Bod tání: 38 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00592425 CAS číslo: 62054-71-1 |