Tisk…
2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7441-100G PC7441-25G PC7441-5G
APOSPC7441-100GEA 6850 CZK
APOSPC7441-100G APOSPC7441-25G APOSPC7441-5G
2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde 97%
2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrFO
MW: 203.01
Bod varu: 100…102 °C/8mmHg
Bod tání: 39…47 °C
Hustota: 1.7 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407341
CAS číslo: 360575-28-6