Tisk…
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7440H-100G PC7440H-25G PC7440H-5G
APOSPC7440H-100GEA 3640 CZK
APOSPC7440H-100G APOSPC7440H-25G APOSPC7440H-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃NO
Bod varu: 96 °C/3,75mmHg
Bod tání: 28…33 °C
Hustota: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061240
CAS číslo: 49561-96-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III