3-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-(Trifluoromethoxy)benzyl cyanide, 1-(Cyanmethyl)-3-(trifluormethoxy)benzol, (3-Trifluoromethoxyphenyl)acetonitrile
PC7440G-1G
APOSPC7440G-1GEA
622
CZK
APOSPC7440G-1G
3-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
3-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Vzorec:
C₉H₆F₃NO MW: 201,15 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00061272 CAS číslo: 108307-56-8 UN: 3276 ADR: 6.1,III |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)