Tisk…
(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)phenylacetic acid
PC7440F-1G PC7440F-25G PC7440F-5G
APOSPC7440F-1GEA 622 CZK
APOSPC7440F-1G APOSPC7440F-25G APOSPC7440F-5G
(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid 98%
(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄(OCF₃))CH₂COOH
Bod tání: 85…88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061239
CAS číslo: 4315-07-5