Tisk…
(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Trifluoromethoxy)phenylacetic acid
PC7440E-100G PC7440E-25G
APOSPC7440E-100GEA 7670 CZK
APOSPC7440E-100G APOSPC7440E-25G
(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid 98%
(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄(OCF₃))CH₂COOH
MW: 220,15 g/mol
Bod tání: 53…55 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082480
CAS číslo: 203302-97-0