Tisk…
4-(Trifluoromethoxy)toluene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7439W-25G PC7439W-5G PC7439W-100G
APOSPC7439W-25GEA 1490 CZK
APOSPC7439W-25G APOSPC7439W-5G APOSPC7439W-100G
4-(Trifluoromethoxy)toluene 97%
4-(Trifluoromethoxy)toluene
Vzorec: C₈H₇F₃O
Bod varu: 134…135 °C
Hustota: 1,179 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 31 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042413
CAS číslo: 706-27-4
UN: 1993
ADR: 3,III