2-(Trifluoromethoxy)thiophenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC7439UX-1G
PC7439UX-25G
PC7439UX-5G
APOSPC7439UX-1GEA
2650
CZK
APOSPC7439UX-1G
APOSPC7439UX-25G
APOSPC7439UX-5G
2-(Trifluoromethoxy)thiophenol 95%
2-(Trifluoromethoxy)thiophenol
Vzorec:
C₇H₅F₃OS Bod varu: 53…55 °C/15mmHg Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00052320 CAS číslo: 175278-01-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |