Tisk…
4-(Trifluoromethoxy)thiobenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7439U-10G PC7439U-5G
APOSPC7439U-10GEA 11380 CZK
APOSPC7439U-10G APOSPC7439U-5G
4-(Trifluoromethoxy)thiobenzamide
4-(Trifluoromethoxy)thiobenzamide
Vzorec: C₈H₆F₃NOS
Bod tání: 124…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068113
CAS číslo: 149169-34-6