Tisk…
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Isocyanato-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC7439Q-1G PC7439Q-5G
APOSPC7439Q-1GEA 622 CZK
APOSPC7439Q-1G APOSPC7439Q-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate 98%
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₈H₄F₃NO₂
Bod varu: 78 °C/22mmHg
Bod tání: –29 °C
Hustota: 1,346 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00035702
CAS číslo: 35037-73-1
UN: 2206
ADR: 6.1,III