2-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate 92%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Trifluoromethoxyphenylisocyanate, Isocyanic acid 2-(Trifluoromethoxy)phenyl ester
PC7439PW-1G
PC7439PW-25G
PC7439PW-5G
APOSPC7439PW-1GEA
622
CZK
APOSPC7439PW-1G
APOSPC7439PW-25G
APOSPC7439PW-5G
2-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate 92%
2-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
- May form small amount of sediment.
Vzorec:
C₈H₄F₃NO₂ Bod varu: 52…55 °C/15mmHg Hustota: 1,35 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 60 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00134160 CAS číslo: 182500-26-1 UN: 3080 ADR: 6.1+3,II |