4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC7439PT-100G
PC7439PT-25G
PC7439PT-5G
APOSPC7439PT-100GEA
3230
CZK
APOSPC7439PT-100G
APOSPC7439PT-25G
APOSPC7439PT-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Vzorec:
C₇H₈ClF₃N₂O Bod tání: 230 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00053033 CAS číslo: 133115-72-7 |