Tisk…
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(4-(Trifluoromethoxy)phenoxy)acetic acid
PC7439P-10G PC7439P-1G
APOSPC7439P-10GEA 2860 CZK
APOSPC7439P-10G APOSPC7439P-1G
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic acid 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetic acid
Vzorec: C₉H₇F₃O₄
MW: 236,15 g/mol
Bod tání: 84…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052352
CAS číslo: 72220-50-9