4-(Trifluoromethoxy)phenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
α,α,α-Trifluoro-4-hydroxyanisole
PC7439M-100G
PC7439M-25G
PC7439M-500G
APOSPC7439M-100GEA
1580
CZK
APOSPC7439M-100G
APOSPC7439M-25G
APOSPC7439M-500G
4-(Trifluoromethoxy)phenol 98%
4-(Trifluoromethoxy)phenol
Vzorec:
C₇H₅F₃O₂ MW: 178,11 g/mol Bod varu: 80 °C/15mmHg Bod tání: 17…18 °C Hustota: 1,375 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 86 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040988 CAS číslo: 828-27-3 EINECS: 212-583-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...