Tisk…
3-(Trifluoromethoxy)phenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: α,α,α-Trifluoro-3-hydroxyanisole
PC7439L-100G PC7439L-25G PC7439L-5G
APOSPC7439L-100GEA 3870 CZK
APOSPC7439L-100G APOSPC7439L-25G APOSPC7439L-5G
3-(Trifluoromethoxy)phenol 98%
3-(Trifluoromethoxy)phenol
Vzorec: C₇H₅F₃O₂
MW: 178,11 g/mol
Bod varu: 69…70 °C/12mmHg
Hustota: 1,379 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040987
CAS číslo: 827-99-6