Tisk…
1-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)nitrobenzene
PC7439K-25G PC7439K-5G PC7439K-100G
APOSPC7439K-25GEA 705 CZK
APOSPC7439K-25G APOSPC7439K-5G APOSPC7439K-100G
1-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1-Nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₄F₃NO₃
MW: 207,11 g/mol
Bod varu: 87…89 °C/15mmHg
Bod tání: 15 °C
Hustota: 1,447 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040302
CAS číslo: 713-65-5