Tisk…

1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)iodobenzene

PC7439G-100G PC7439G-25G
APOSPC7439G-100GEA 1210 CZK
APOSPC7439G-100G APOSPC7439G-25G
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1-Iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₄F₃IO
MW: 288,01 g/mol
Bod varu: 72…74 °C/15mmHg
Hustota: 1,909 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 77 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00042411
CAS číslo: 103962-05-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR