Tisk…
1-Iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7439E-100G PC7439E-25G
APOSPC7439E-100GEA 1410 CZK
APOSPC7439E-100G APOSPC7439E-25G
1-Iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1-Iodo-2-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₄F₃IO
Bod varu: 164…165 °C
Hustota: 1,916 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042410
CAS číslo: 175278-00-9