Tisk…
1-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7439A-100G PC7439A-25G PC7439A-500G
APOSPC7439A-100GEA 1080 CZK
APOSPC7439A-100G APOSPC7439A-25G APOSPC7439A-500G
1-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₄ClF₃O
Bod varu: 142…143 °C
Hustota: 1,367 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040953
CAS číslo: 461-81-4
EINECS: 207-315-4
UN: 1993
ADR: 3,III