Tisk…
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)bromobenzene
PC7438W-250G PC7438W-100G PC7438W-1KG
APOSPC7438W-250GEA 1330 CZK
APOSPC7438W-250G APOSPC7438W-100G APOSPC7438W-1KG
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₄BrF₃O
MW: 241,01 g/mol
Bod varu: 80 °C/50mmHg
Hustota: 1,622 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040834
CAS číslo: 407-14-7
EINECS: 206-979-2