Tisk…
1-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Trifluoromethoxy)bromobenzene
PC7438V-100G PC7438V-500G PC7438V-1KG
APOSPC7438V-100GEA 992 CZK
APOSPC7438V-100G APOSPC7438V-500G APOSPC7438V-1KG
1-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene 99%
1-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₄BrF₃O
MW: 241,01 g/mol
Bod varu: 156…158 °C
Hustota: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040943
CAS číslo: 2252-44-0