Tisk…
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7438UY-100G PC7438UY-500G PC7438UY-50G
APOSPC7438UY-100GEA 1370 CZK
APOSPC7438UY-100G APOSPC7438UY-500G APOSPC7438UY-50G
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene 99%
1-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₄BrF₃O
MW: 241.01
Bod varu: 158…160 °C
Hustota: 1.632 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040942
CAS číslo: 64115-88-4
UN: 1993
ADR: 3 III