α-Chloro-4-(trifluoromethoxy)toluene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene, 4-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride, p-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride, 1-(Chlormethyl)-4-(trifluormethoxy)benzene
PC7438UF-25G
PC7438UF-5G
PC7438UF-100G
APOSPC7438UF-25GEA
744
CZK
APOSPC7438UF-25G
APOSPC7438UF-5G
APOSPC7438UF-100G
α-Chloro-4-(trifluoromethoxy)toluene 97%
α-Chloro-4-(trifluoromethoxy)toluene
Vzorec:
C₈H₆ClF₃O MW: 210.58 Bod varu: 72…73 °C/15mmHg Hustota: 1.34 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00052326 CAS číslo: 65796-00-1 UN: 3265 ADR: 8 III |