Tisk…
1-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7438UE-1G PC7438UE-25G PC7438UE-5G
APOSPC7438UE-1GEA 827 CZK
APOSPC7438UE-1G APOSPC7438UE-25G APOSPC7438UE-5G
1-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₈H₆ClF₃O
Bod varu: 68…70 °C/15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00221456
CAS číslo: 116827-40-8