Tisk…

α-Bromo-3-(trifluoromethoxy)toluene 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: m-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethoxy)benzene, 3-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide

PC7438U-25G PC7438U-5G PC7438U-100G
APOSPC7438U-25GEA 3740 CZK
APOSPC7438U-25G APOSPC7438U-5G APOSPC7438U-100G
α-Bromo-3-(trifluoromethoxy)toluene 97%
α-Bromo-3-(trifluoromethoxy)toluene
Vzorec: C₈H₆BrF₃O
MW: 255.03
Bod varu: 178…180 °C
Hustota: 1.572 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061271
CAS číslo: 159689-88-0
UN: 3265
ADR: 8 II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR