Tisk…
4-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7438SD-10G PC7438SD-25G PC7438SD-100G
APOSPC7438SD-10GEA 622 CZK
APOSPC7438SD-10G APOSPC7438SD-25G APOSPC7438SD-100G
4-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
4-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₇F₃O₂
MW: 192,14 g/mol
Bod varu: 100…102 °C/12mmHg
Hustota: 1,326 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036029
CAS číslo: 1736-74-9