Tisk…
3-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7438SC-25G PC7438SC-5G
APOSPC7438SC-25GEA 1990 CZK
APOSPC7438SC-25G APOSPC7438SC-5G
3-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
3-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₇F₃O₂
MW: 192,14 g/mol
Bod varu: 97…98 °C/11mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061270
CAS číslo: 50823-90-0