Tisk…
2-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC7438SB-1G PC7438SB-25G PC7438SB-5G
APOSPC7438SB-1GEA 622 CZK
APOSPC7438SB-1G APOSPC7438SB-25G APOSPC7438SB-5G
2-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
2-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₇F₃O₂
Bod varu: 96…98 °C/12mmHg
Hustota: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153285
CAS číslo: 175278-07-6