Tisk…
3-(Trifluoromethoxy)benzylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7438O-1G PC7438O-25G PC7438O-5G
APOSPC7438O-1GEA 622 CZK
APOSPC7438O-1G APOSPC7438O-25G APOSPC7438O-5G
3-(Trifluoromethoxy)benzylamine 97%
3-(Trifluoromethoxy)benzylamine
Vzorec: C₈H₈F₃NO
MW: 191.15
Bod varu: 211
Bod tání: 55
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061267
CAS číslo: 93071-75-1
UN: 2735
ADR: 8 III