Tisk…
2-(Trifluoromethoxy)benzylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (2-(Trifluoromethoxy)phenyl)methanamine
PC7438NP-1G PC7438NP-25G PC7438NP-5G
APOSPC7438NP-1GEA 622 CZK
APOSPC7438NP-1G APOSPC7438NP-25G APOSPC7438NP-5G
2-(Trifluoromethoxy)benzylamine 95%
2-(Trifluoromethoxy)benzylamine
Vzorec: C₈H₈F₃NO
Bod varu: 77 °C/12mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085176
CAS číslo: 175205-64-8
UN: 2735
ADR: 8,III