Tisk…
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)benzene-1-carbonyl chloride
PC7438N-25G PC7438N-100G PC7438N-500G
APOSPC7438N-25GEA 1120 CZK
APOSPC7438N-25G APOSPC7438N-100G APOSPC7438N-500G
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₄ClF₃O₂
Bod varu: 55…56 °C/2mmHg
Hustota: 1,425 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052329
CAS číslo: 36823-88-8
UN: 2920
ADR: 8+3,II