Tisk…
2-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC7438L-25G PC7438L-5G PC7438L-100G PC7438L-500G
APOSPC7438L-25GEA 1160 CZK
APOSPC7438L-25G APOSPC7438L-5G APOSPC7438L-100G APOSPC7438L-500G
2-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
2-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₄ClF₃O₂
Bod varu: 94…96 °C/15mmHg
Hustota: 1,435 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052330
CAS číslo: 162046-61-9
UN: 3265
ADR: 8,II