Tisk…
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl acetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Oxo-3-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)propanenitrile
PC7438H-10G PC7438H-1G PC7438H-25G
APOSPC7438H-10GEA 13060 CZK
APOSPC7438H-10G APOSPC7438H-1G APOSPC7438H-25G
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl acetonitrile 97%
4-(Trifluoromethoxy)benzoyl acetonitrile
Vzorec: C₁₀H₆F₃NO₂
Bod tání: 82…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052146
CAS číslo: 122454-46-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III