Tisk…

4-(Trifluoromethoxy)benzonitrile 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC7438G-100G PC7438G-25G PC7438G-500G
APOSPC7438G-100GEA 2240 CZK
APOSPC7438G-100G APOSPC7438G-25G APOSPC7438G-500G
4-(Trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
4-(Trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₄F₃NO
MW: 187,12 g/mol
Bod varu: 192…193 °C
Hustota: 1,285 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039474
CAS číslo: 332-25-2
EINECS: 206-363-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR